Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
395890010
395892500
ACRO395890010EA
3790
CZK
ACRO395890010
ACRO395892500
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride 98%
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride
Appearance: Yellow Powder
Vzorec:
C₃₆H₆₆Cl₂P₂Pd Bod tání: 270 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191830 CAS číslo: 29934-17-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥97.5 % |