Tisk…
2-Chloronicotinoyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
395790050 395790250
ACRO395790050EA 2150 CZK
ACRO395790050 ACRO395790250
2-Chloronicotinoyl chloride 97%
2-Chloronicotinoyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO
Bod varu: 89…91 °C (1 mmHg)
Bod tání: 38…39 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051677
CAS číslo: 49609-84-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
GC ≥96.0 % (derivatized)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure