Tisk…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 97+% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Pinacol vinylboronate, Vinylboronic Acid Pinacol Ester
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 0,05%
395530010 395530050
ACRO395530010EA 2260 CZK
ACRO395530010 ACRO395530050
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 97+% stabilizovaný
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane
Appearance: Clear colorless to amber Liquid
Vzorec: C₈H₁₅BO₂
MW: 154,02 g/mol
Bod varu: 40 °C (20 mmHg)
Hustota: 0,908 g/cm³
Bod vzplanutí: 34 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00192492
CAS číslo: 75927-49-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Stabilizer ≤500 ppm BHT