Tisk…
Allylboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
395130010 395130050
ACRO395130010EA 1560 CZK
ACRO395130010 ACRO395130050
Allylboronic acid pinacol ester 98%
Allylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₉H₁₇BO₂
Bod varu: 50…53 °C (5 mmHg)
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013347
CAS číslo: 72824-04-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %