Tisk…
2,2'-Azobis(2-methylpropionamidine)dihydrochloride (AAPH) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
401560500 401560250 401562500
ACRO401560500EA 3140 CZK
ACRO401560500 ACRO401560250 ACRO401562500
2,2'-Azobis(2-methylpropionamidine)dihydrochloride (AAPH) 98%
2,2'-Azobis(2-methylpropionamidine)dihydrochloride (AAPH)
Appearance: White to off-white Granules
Vzorec: C₈H₁₈N₆·2HCl
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00142725
CAS číslo: 2997-92-4
UN: 3088
ADR: 4.2,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Granules
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1 %