Tisk…
2-Chlorophenylacetyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
395080050 395080250
ACRO395080050EA 1350 CZK
ACRO395080050 ACRO395080250
2-Chlorophenylacetyl chloride 97%
2-Chlorophenylacetyl chloride
Appearance: Clear yellow Liquid
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
Hustota: 1,31 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130223
CAS číslo: 51512-09-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥96.0 %