Tisk…

(2S,3S)-N-tert-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: (2S,3S)-N-t-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, (2S,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane, Darunavir Impurity 22

395020010 395020050 395020250
ACRO395020010EA 5850 CZK
ACRO395020010 ACRO395020050 ACRO395020250
(2S,3S)-N-tert-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane 98%
(2S,3S)-N-tert-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane

Appearance: White to off-white Powder

Vzorec: C₁₅H₂₁NO₃
MW: 263,34 g/mol
Bod tání: 125…127 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02258997
CAS číslo: 98737-29-2
UN: 3077
ADR: 9,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR