Tisk…
3-Hydroxyphthalic anhydride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
394350010 394350050
ACRO394350010EA 7320 CZK
ACRO394350010 ACRO394350050
3-Hydroxyphthalic anhydride 97%
3-Hydroxyphthalic anhydride
Vzorec: C₈H₄O₄
Bod tání: 199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011557
CAS číslo: 37418-88-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %