Tisk…
tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
394301000 394308000
394301000.EA 3270 CZK
394301000. 394308000.
tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M in diethyl ether, AcroSeal®
tert-Butylmagnesium chloride
Appearance: Dark brown Solution
Vzorec: C₄H₉ClMg
Bod varu: 34 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,8 g/cm³
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000465
CAS číslo: 677-22-5
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark brown Solution
Titration Active base 24 to 26 %