Mithramycin A (from Streptomyces argillaceus) 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
415090050
415090010
ACRO415090050EA
16660
CZK
ACRO415090050
ACRO415090010
Mithramycin A (from Streptomyces argillaceus) 90%
Mithramycin A
Appearance: Yellow Powder
Soluble in DMSO (100 mg/mL)
Vzorec:
C₅₂H₇₆O₂₄ Bod tání: 180…183 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00135618 CAS číslo: 18378-89-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow Powder |
Solubility | (100 mg/ml in DMSO) Clear yellow |
HPLC | ≥88 % |
GC | ≥97.5 % |