Tisk…
Sodium methyl sulphate 99% pract.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methanesulphuric acid sodium salt, Methylsulphuric acid sodium salt
414900250 414901000
ACRO414900250EA 3980 CZK
ACRO414900250 ACRO414901000
Sodium methyl sulphate 99% pract.
Sodium methyl sulphate
Vzorec: CH₃NaO₄S
MW: 134.09
Bod tání: 210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013457
CAS číslo: 512-42-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %