Tisk…
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
399980010 399980050
ACRO399980010EA 7950 CZK
ACRO399980010 ACRO399980050
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine 98%
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Vzorec: C₄H₃ClFN₃
MW: 147,54 g/mol
Bod tání: 193…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00057344
CAS číslo: 155-10-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure