Tisk…
2-Bromo-3-nitrotoluene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
394100010 394100050
ACRO394100010EA 677 CZK
ACRO394100010 ACRO394100050
2-Bromo-3-nitrotoluene 98%
2-Bromo-3-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0300 g/mol
Bod varu: 135…136 °C (8 mmHg)
Bod tání: 38…40 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134555
CAS číslo: 41085-43-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %