(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
394030010
394030050
ACRO394030010EA
1860
CZK
ACRO394030010
ACRO394030050
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 98%
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
Appearance: Cream to brown Powder
Vzorec:
C₁₃H₁₅ClN₂O MW: 250.7240 g/mol Bod tání: 187…189 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00137741 CAS číslo: 52068-30-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Cream to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...