Tisk…
3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
394020010 394020050
ACRO394020010EA 2100 CZK
ACRO394020010 ACRO394020050
3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride 98%
3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
Appearance: Violet Powder
Vzorec: C₁₃H₁₅ClN₂O
MW: 250.726 g/mol
Bod tání: 155…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258768
CAS číslo: 59146-68-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Violet Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %