(Dimethylamino)acetaldehyde dimethylacetal 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,2-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine, N-(2,2-Dimethoxyethyl)dimethylamine
390910010
390910050
ACRO390910010EA
967
CZK
ACRO390910010
ACRO390910050
(Dimethylamino)acetaldehyde dimethylacetal 97%
(Dimethylamino)acetaldehyde dimethylacetal
Vzorec:
C₆H₁₅NO₂ Bod varu: 64…66 °C (12 mmHg) Bod vzplanutí: 32 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010205 CAS číslo: 38711-20-5 UN: 2920 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4080 to 1.4120 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |