Tisk…
Histamine (free base) 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
411710010 411710050 411710250
ACRO411710010EA 2760 CZK
ACRO411710010 ACRO411710050 ACRO411710250
Histamine (free base) 97%
Histamine (free base)
Vzorec: C₅H₉N₃
Bod varu: 167 °C (,8 mmHg)
Bod tání: 83…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005210
CAS číslo: 51-45-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %