Tisk…
Ethyl hydrogen malonate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Mono-Ethyl malonate, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic acid
399900050 399900250 399902500
ACRO399900050EA 1490 CZK
ACRO399900050 ACRO399900250 ACRO399902500
Ethyl hydrogen malonate 95%
Ethyl hydrogen malonate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₅H₈O₄
Bod varu: 106,5 °C (3 mmHg)
Hustota: 1,119 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00020490
CAS číslo: 1071-46-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %