Tisk…
2,2'-Thenil 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Di(thiophen-2-yl)ethane-1,2-dione
393630010 393630050
ACRO393630010EA 1410 CZK
ACRO393630010 ACRO393630050
2,2'-Thenil 98+%
2,2'-Thenil
Vzorec: C₁₀H₆O₂S₂
MW: 222,29 g/mol
Bod tání: 81…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173678
CAS číslo: 7333-07-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.0 %