Tisk…
Diphosphoryl tetrachloride 90+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Diphosphoryl chloride, Pyrophosphoryl chloride
393620050 393620250
ACRO393620050EA 839 CZK
ACRO393620050 ACRO393620250
Diphosphoryl tetrachloride 90+%
Diphosphoryl tetrachloride
Vzorec: Cl₄O₃P₂
MW: 251,76 g/mol
Bod varu: 90 °C (12 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061542
CAS číslo: 13498-14-1
UN: 3264
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥90.0 %