Tisk…
Calcium perchlorate tetrahydrate, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
390631000 390635000
ACRO390631000EA 1750 CZK
ACRO390631000 ACRO390635000
Calcium perchlorate tetrahydrate, pure
Calcium perchlorate tetrahydrate
Vzorec: CaClO₄·4H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191895
CAS číslo: 15627-86-8
UN: 1455
ADR: 5.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 12.2 to 13.5 % (Calcium)