Tisk…

Dibutylamin for HPLC

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Di-n-butylamine, N-butyl-1-propanamine

390610100 390611000
ACRO390610100EA 1540 CZK
ACRO390610100 ACRO390611000
Dibutylamin for HPLC
Dibutylamin
Vzorec: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Bod varu: 159 °C (1013 hPa)
Bod tání: –62 °C
Hustota: 0,76 g/cm³
Bod vzplanutí: 39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009429
CAS číslo: 111-92-2
UN: 2248
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=d2cc023db25785e54555fc105aa8436e65fd9cbc&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
UV transmittance ≥99 % (c=0.01M water, 254 nm)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR