Magnesium tert-butoxide 93+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
390470100
390470500
390472500
ACRO390470100EA
1310
CZK
ACRO390470100
ACRO390470500
ACRO390472500
Magnesium tert-butoxide 93+%
Magnesium tert-butoxide
Appearance: White to light grey Powder
Vzorec:
C₈H₁₈MgO₂ MW: 170.535 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03788761 CAS číslo: 32149-57-8 UN: 3205 ADR: 4.2 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light grey Powder |
Titration with HCl | ≥93.0 % |