1,4-Dioxan 99+% stabilizovaný ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
408825000
408820010
408820025
408820100
ACRO408825000EA
2980
CZK
ACRO408825000
ACRO408820010
ACRO408820025
ACRO408820100
1,4-Dioxan 99+% stabilizovaný ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
1,4-Dioxan
Vzorec:
C₄H₈O₂ Bod varu: 101,1 °C (1013 hPa) Bod tání: 12 °C Hustota: 1,034 g/cm³ Bod vzplanutí: 12 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006571 CAS číslo: 123-91-1 UN: 1165 ADR: 3,II |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
Density | (20°C) 1.032 to 1.036 g/ml |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 5 to 30 ppm BHT |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Carbonyl (as HCHO) | ≤0.01 % |
Titrable acid | ≤0.0016 meq/g |
Peroxides | ≤0.005 % (H2O2) |
Freezing point | ≥11.0°C |