Tisk…
2-Bromo-3-formylpyridine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
399670010 399670050
ACRO399670010EA 1360 CZK
ACRO399670010 ACRO399670050
2-Bromo-3-formylpyridine 96%
2-Bromo-3-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄BrNO
Bod varu: 100 °C (3 mmHg)
Bod tání: 70…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04966945
CAS číslo: 128071-75-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 75 °C
HPLC ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure