Tisk…
2,4,6-Trichloropyridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
399590010 399590050
ACRO399590010EA 1950 CZK
ACRO399590010 ACRO399590050
2,4,6-Trichloropyridine 98%
2,4,6-Trichloropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₃N
MW: 182,44 g/mol
Bod tání: 33…37 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00971928
CAS číslo: 16063-69-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 31 to 37 °C
GC ≥97.5 %