Tisk…
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
399570050 399570250
ACRO399570050EA 2800 CZK
ACRO399570050 ACRO399570250
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane 98+%
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane
Vzorec: C₃H₆O
Bod tání: –112 °C
Hustota: 0,829 g/cm³
Bod vzplanutí: –37 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00066211
CAS číslo: 15448-47-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3680 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20°C, 589 nm) (Neat)