Tisk…
1-(2-Bromoethyl)naphthalene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
399560010 399560050
ACRO399560010EA 3240 CZK
ACRO399560010 ACRO399560050
1-(2-Bromoethyl)naphthalene 97%
1-(2-Bromoethyl)naphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₁Br
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037737
CAS číslo: 13686-49-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6400 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %