Tisk…
4-Methoxypiperidine 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
393390010 393390050
ACRO393390010EA 4710 CZK
ACRO393390010 ACRO393390050
4-Methoxypiperidine 98+%
4-Methoxypiperidine
Vzorec: C₆H₁₄ClNO
Bod varu: 44 °C (9mbar)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115010
CAS číslo: 4045-24-3
UN: 3267
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %