Tisk…
Benzylphosphonic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
393340010 393340050 393340250
ACRO393340010EA 1040 CZK
ACRO393340010 ACRO393340050 ACRO393340250
Benzylphosphonic acid 98%
Benzylphosphonic acid
Vzorec: C₇H₉O₃P
Bod tání: 165…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039519
CAS číslo: 6881-57-8
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 173 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %