Tisk…
Hydroxid draselný 1 N in ethanol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
393320010 393322500
ACRO393320010EA 1580 CZK
ACRO393320010 ACRO393322500
Hydroxid draselný 1 N in ethanol
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
MW: 56.11
Bod varu: 78 °C (760 mmHg)
Bod tání: –117 °C
Hustota: 0.86 g/cm³
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07806
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 0.950 to 1.050 N