Tisk…
4-Bromo-1-butanol 85+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Bromo-4-hydroxybutane
390010010 390010050 390010250
ACRO390010010EA 1800 CZK
ACRO390010010 ACRO390010050 ACRO390010250
4-Bromo-1-butanol 85+%
4-Bromo-1-butanol
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₂CH₂OH
Bod varu: 56…58 °C (2 mmHg)
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00015387
CAS číslo: 33036-62-3
UN: 1987
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to purple to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥85.0 %