Tisk…
Tetrahydroboritan sodný 12% in sodium hydroxide solution 40%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
389930010 389930025 389931000 389932500
ACRO389930010EA 4120 CZK
ACRO389930010 ACRO389930025 ACRO389931000 ACRO389932500
Tetrahydroboritan sodný 12% in sodium hydroxide solution 40%
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec: NaBH₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003518
CAS číslo: 16940-66-2
UN: 3320
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless Liquid
Titration Iodometric 11 to 13 %