Tisk…
Síran rtuťný 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Mercurous sulphate, Dimercury sulphate
389920050 389921000
ACRO389920050EA 989 CZK
ACRO389920050 ACRO389921000
Síran rtuťný 97%
Síran rtuťný
Vzorec: Hg₂O₄S
Bod varu: 356,6 °C (1013 hPa)
Hustota: 7,56 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016138
CAS číslo: 7783-36-0
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Powder
Titration Iodimetric 96.0 to 104.0 %