Tisk…
Dusičnan paladnatý hydrát
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Palladium dinitrate hydrate, Palladous nitrate hydrate
389910010 389910050 389910250
ACRO389910010EA 5590 CZK
ACRO389910010 ACRO389910050 ACRO389910250
Dusičnan paladnatý hydrát
Dusičnan paladnatý hydrát
CAS No.:
Vzorec: N₂O₆Pd·xH₂O
MW: 230.43 g/mol (anhy)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149818
CAS číslo: 207596-32-5
UN: 3085
ADR: 5.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown to brown-black Crystals
Palladium (Pd) 39 to 46 %