Tisk…
N-Boc-ethylenediamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: t-boc-N-EDA
389900010 389900050 389900250
ACRO389900010EA 2060 CZK
ACRO389900010 ACRO389900050 ACRO389900250
N-Boc-ethylenediamine 98%
N-Boc-ethylenediamine
Vzorec: C₇H₁₆N₂O₂
MW: 160,22 g/mol
Bod varu: 80…84 °C (,3 mmHg)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00191871
CAS číslo: 57260-73-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %