Tisk…
3-(4-Bromophenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
399450010 399450050
ACRO399450010EA 1140 CZK
ACRO399450010 ACRO399450050
3-(4-Bromophenyl)propionic acid 97%
3-(4-Bromophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07
Bod tání: 133…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01310793
CAS číslo: 1643-30-7
UN: 3335
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 138 °C
HPLC ≥96.0 %