Tisk…
2,2-Dimethylcyclopentanone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
399400010 399400050
ACRO399400010EA 1810 CZK
ACRO399400010 ACRO399400050
2,2-Dimethylcyclopentanone 97%
2,2-Dimethylcyclopentanone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₇H₁₂O
Bod varu: 143…145 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,89 g/cm³
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049164
CAS číslo: 4541-32-6
UN: 1224
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %