Tisk…
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
399350010 399350050
ACRO399350010EA 1660 CZK
ACRO399350010 ACRO399350050
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid 98%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid
Appearance: White Powder
Vzorec: C₁₃H₂₃NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133638
CAS číslo: 109183-71-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR consistent with structure
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1,CH3OH)