Tisk…
Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
389850010 389850100
ACRO389850010EA 1420 CZK
ACRO389850010 ACRO389850100
Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3) 98%
Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Appearance: Purple Crystalline powder
Vzorec: C₁₂H₂₄Cl₃CrO₃
Bod tání: 143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013222
CAS číslo: 10170-68-0
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with Na2S2O3 ≥97.5 %