Tisk…
Síran zinečnatý monohydrát 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
389800010 389800050 389802500
ACRO389800010EA 3180 CZK
ACRO389800010 ACRO389800050 ACRO389802500
Síran zinečnatý monohydrát 99%
Síran zinečnatý monohydrát
Vzorec: ZnSO₄·1H₂O
MW: 179,45 g/mol
Hustota: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149893
CAS číslo: 7446-19-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %