Tisk…
Allyl methyl carbonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
389750050 389750250
ACRO389750050EA 2790 CZK
ACRO389750050 ACRO389750250
Allyl methyl carbonate 98%
Allyl methyl carbonate
Vzorec: C₅H₈O₃
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134545
CAS číslo: 35466-83-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to almost colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %