Bromomethyl acetate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
399180010
399180100
ACRO399180010EA
3640
CZK
ACRO399180010
ACRO399180100
Bromomethyl acetate 95%
Bromomethyl acetate
Vzorec:
H₃CCOOCH₂Br Bod varu: 130…133 °C (750 mmHg) Bod vzplanutí: 57 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000170 CAS číslo: 590-97-6 UN: 3272 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4470 to 1.4540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |