Tisk…
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Triphenylphosphoranylidene)propanal
399110010 399110100
ACRO399110010EA 1140 CZK
ACRO399110010 ACRO399110100
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde 98%
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde
Appearance: White to light beige Powder
Vzorec: C₂₁H₁₉OP
MW: 318,356 g/mol
Bod tání: 213…217 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075596
CAS číslo: 24720-64-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) ≥97.5 %
NMR (31P-NMR) ≥97.5 %