Tisk…
2'-Iodoacetophenone 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
393130010 393130050
ACRO393130010EA 1190 CZK
ACRO393130010 ACRO393130050
2'-Iodoacetophenone 99+%
2'-Iodoacetophenone
Vzorec: C₈H₇IO
Bod varu: 139…140 °C (12 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00094998
CAS číslo: 2142-70-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6170 to 1.6200 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %