(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2-(4-bromophenyl)acetate, Ethyl (4-bromophenyl)acetate
392990010
392990050
392990250
ACRO392990010EA
467
CZK
ACRO392990010
ACRO392990050
ACRO392990250
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester 99%
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester
Vzorec:
C₁₀H₁₁BrO₂ MW: 243.1 Bod tání: 29…31 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016333 CAS číslo: 14062-25-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |