(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
392900010
392900050
ACRO392900010EA
1320
CZK
ACRO392900010
ACRO392900050
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid 97%
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec:
(C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH MW: 229,07 g/mol Bod tání: 180…182 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010632 CAS číslo: 13737-36-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...