Tisk…
Chlorid zinečnatý 0.7 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
389451000 389458000
389451000.EA 6070 CZK
389451000. 389458000.
Chlorid zinečnatý 0.7 M in THF, AcroSeal®
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
MW: 136.3
Bod varu: 66 °C
Bod tání: 283
Bod vzplanutí: –22 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011295
CAS číslo: 7646-85-7
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 13,10185
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to hazy colorless Solution
Titration Argentometric 0.65 to 0.8 M
Water ≤0.1 %