Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride 80% ∼75-85%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
389441000
389448000
ACRO389441000EA
1570
CZK
ACRO389441000
ACRO389448000
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride 80% ∼75-85%
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
Vzorec:
C₄H₁₂ClO₄P MW: 190.56 g/mol Bod vzplanutí: 96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00031687 CAS číslo: 124-64-1 UN: 2922 ADR: 8 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to yellow-green Solution |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 75 to 85 % |