Hydrogensíran amonný 99% analysis_for
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ammonium bisulphate
389410010
389412500
ACRO389410010EA
2570
CZK
ACRO389410010
ACRO389412500
Hydrogensíran amonný 99% analysis_for
Hydrogensíran amonný
Vzorec:
H₅NO₄S MW: 115.11 Bod varu: 350 Bod tání: 147 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051073 CAS číslo: 7803-63-6 UN: 2506 ADR: 8 II Merck Index: 12,00526 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Residue after ignition | ≤0.01 % (600°C) |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.0002 % |
Nitrate (NO3) | ≤0.001 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.0003 % |
Aluminium (Al) | ≤0.001 % |
Arsenic (As) | ≤0.00002 % |
Cadmium (Cd) | ≤0.0005 % |
Calcium (Ca) | ≤0.001 % |
Chromium (Cr) | ≤0.0005 % |
Cobalt (Co) | ≤0.0005 % |
Copper (Cu) | ≤0.0005 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Lead (Pb) | ≤0.0005 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.0005 % |
Manganese (Mn) | ≤0.0005 % |
Nickel (Ni) | ≤0.0005 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Zinc (Zn) | ≤0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |